missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tiletamine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 18041370
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18041370 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18041370 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1545.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Tiletamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tiletamine Hydrochloride
CAS 14176-50-2
Analyt- eller komponentnamn Tiletamine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H17 N O S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-(Ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone hydrochloride, Tiletamin hydrochloride, Tiletamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NOS.ClH/c1-2-13-12(11-7-5-9-15-11)8-4-3-6-10(12)14;/h5,7,9,13H,2-4,6,8H2,1H3;1H
LEDER Cl.CCNC1(CCCCC1=O)c2cccs2
IUPAC-namn 2-(ethylamino)-2-thiophen-2-ylcyclohexan-1-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 259.8
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 259.0798 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.