missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Tilfrinib

Beskrivning
Tilfrinib is a potent and selective breast tumor kinase (Brk, also known as tyrosine-protein kinase 6, PTK6) inhibitor (IC50 = 3.15 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for Brk over a panel of other kinases. Inhibits proliferation of breast cancer cells in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(9H-Pyrido[2,3-b]indol-4-ylamino)phenol |
| CAS | 1600515-49-8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Other Kinase Inhibitors |
| Molekylformel | C17H13N3O |
| Formel vikt | 275.3 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?