Läs mer
Tilfrinib, MedChemExpress
Produktkod. 16447087
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16447087 5 mg
1 options
Produktkod. 16447087 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY110244
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tilfrinib (compound 4f) is a potent and selective inhibitor of breast tumor kinase (Brk) with an IC50 of 3.15 nM, which displays anti-proliferative activity and acts as a promising antitumor agent.
Tilfrinib (compound 4f) is a potent and selective inhibitor of breast tumor kinase (Brk) with an IC50 of 3.15 nM, which displays anti-proliferative activity and acts as a promising antitumor agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tilfrinib
CAS 1600515-49-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H13N3O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (454.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=CC(NC2=C3C4=CC=CC=C4NC3=NC=C2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 275.3
Formel vikt 275.3
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease