Läs mer
Tilidine Impurity D Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride |
| CAS | 24811-92-5 |
| Molekylformel | C13 H19 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Imp. D (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2.ClH/c1-4-16-13(15)12(10-14(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,12H,4,10H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-(dimethylamino)-2-phenylpropanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.76 |
| Formel vikt | 257.1183 |