missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tilmacoxib, MedChemExpress

Produktkod. 16483219
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483219 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16483219 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00197

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tilmacoxib (JTE522) is a highly selective, time-dependent and irreversible human COX-2 inhibitor with an IC50 of 85 nM in an enzyme assay.

Tilmacoxib (JTE522) is a highly selective, time-dependent and irreversible human COX-2 inhibitor with an IC50 of 85 nM in an enzyme assay.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tilmacoxib
CAS 180200-68-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H19FN2O3S
Kvantitet 1 mg
Synonym JTE522 JTP19605 RWJ57504
LEDER O=S(C1=CC=C(C2=C(C3CCCCC3)N=C(C)O2)C=C1F)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 338.4
Formel vikt 338.4
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.