Läs mer
Tilmicosin, MedChemExpress
Produktkod. 16478496
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478496 100 mg
1 options
Produktkod. 16478496 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0905100mg
MedChemExpress Tilmicosin is a macrolide antibiotic, is used for the research of bovine respiratory disease and ovine respiratory disease associated with Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.
Tilmicosin is a macrolide antibiotic, is used for the research of bovine respiratory disease and ovine respiratory disease associated with Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tilmicosin
Fysisk form Solid
CAS 108050-54-0
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C46H80N2O13
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym LY-177370 EL-870
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (115.06 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H]([C@@H](CC1=O)O)[C@H]([C@H](C[C@H](C(/C=C/C(C)=C/[C@H](CO[C@H](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2OC)[C@@H]2OC)[C@@H](CC)O1)=O)C)CCN(C[C@H](C)C3)C[C@H]3C)O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]4N(C)C)([H])[C@@H]4O
Molekylvikt (g/mol) 869.13
Formel vikt 869.13
Procent renhet 98.0%