Läs mer
Tilmicosin phosphate, MedChemExpress
Produktkod. 16488496
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16488496 100 mg
1 options
Produktkod. 16488496 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0905A
MedChemExpress Tilmicosin phosphate is a antibiotic, is used for the research of bovine respiratory disease and ovine respiratory disease associated with Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.
Tilmicosin phosphate is a antibiotic, is used for the research of bovine respiratory disease and ovine respiratory disease associated with Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tilmicosin phosphate
Fysisk form Solid
CAS 137330-13-3
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C46H83N2O17P
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym LY-177370 phosphate EL-870 phosphate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (103.40 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (103.40 mM)
LEDER C[C@@H]([C@@H](CC1=O)O)[C@H]([C@H](C[C@H](C(/C=C/C(C)=C/[C@H](CO[C@H](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2OC)[C@@H]2OC)[C@@H](CC)O1)=O)C)CCN(C[C@H](C)C3)C[C@H]3C)O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]4N(C)C)([H])[C@@H]4O.O=P(O)(O)O
Molekylvikt (g/mol) 967.13
Formel vikt 967.13
Procent renhet 98.0%