Läs mer
Oxoid UK Tilmicosin TIL 15ug 5x50 discs
Kvantitet:
250 Discs
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliable, easy-to-use Thermo Scientific™ Oxoid™ Antimicrobial Susceptibility discs.
Recommended Applications, HealthcareAntibiotic Code, TILDescription, Oxoid Tilmicosin Antimicrobial Susceptibility discsPackaging, 5 Cartridges/Pk.Quantity, 50 discs/CartridgeConcentration, 15μgUnit Size, Each
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | Tilmicosin |
| Certifikat och efterlevnad | ARTG |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Ursprungsland | Storbritannien |
| Antibiotikakod | TIL |
| Produkttyp | Antimikrobiella känslighetsskivor |
| Testtyp | Antimikrobiell mottaglighet |
| För användning med (applikation) | Manually Determine The Antibiotic Susceptibility of Microorganisms Using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) Methods |
| Antal per förpackning | 5 x 50 Discs |
| Förpackningstyp | Låda |
| Visa mer |