Läs mer
Tilorone dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Tilorone dihydrochloride is the first recognized synthetic, small molecular weight compound that is an orally active interferon inducer, used as an antiviral drug.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tilorone dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 27591-69-1 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H36Cl2N2O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (206.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (25.85 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C2=C(C3=C1C=C(OCCN(CC)CC)C=C3)C=CC(OCCN(CC)CC)=C2.[H]Cl.[H]Cl |
| Visa mer |