Läs mer
Tiludronic Acid Disodium Salt, TRC
Produktkod. 30448982
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30448982 50 mg
1 options
Produktkod. 30448982 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT44125050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiludronic Acid','Disodium Salt
CAS 149845-07-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H7 Cl O6 P2 S . 2 Na
Kvantitet 50 mg
Synonym Phosphonic acid','[[(4-chlorophenyl)thio]methylene]bis-','sodium salt (1:2), Phosphonic acid','[[(4-chlorophenyl)thio]methylene]bis-','disodium salt (9CI), Disodium tiludronate, SR 41319B, SR 41319G, Skelid, Tiludronate disodium, Tiludronic Acid Disodium Salt
InChI formel InChI=1S/C7H9ClO6P2S.2Na/c8-5-1-3-6(4-2-5)17-7(15(9,10)11)16(12,13)14;;/h1-4,7H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
LEDER [Na+].[Na+].OP(=O)([O-])C(Sc1ccc(Cl)cc1)P(=O)(O)[O-]
IUPAC-namn disodium;[(4-chlorophenyl)sulfanyl-[hydroxy(oxido)phosphoryl]methyl]-hydroxyphosphinate
Molekylvikt (g/mol) 362.57
Formel vikt 361.8922