Läs mer
Tiludronic Acid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiludronic Acid','Disodium Salt |
| CAS | 149845-07-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H7 Cl O6 P2 S . 2 Na |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Phosphonic acid','[[(4-chlorophenyl)thio]methylene]bis-','sodium salt (1:2), Phosphonic acid','[[(4-chlorophenyl)thio]methylene]bis-','disodium salt (9CI), Disodium tiludronate, SR 41319B, SR 41319G, Skelid, Tiludronate disodium, Tiludronic Acid Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9ClO6P2S.2Na/c8-5-1-3-6(4-2-5)17-7(15(9,10)11)16(12,13)14;;/h1-4,7H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | [Na+].[Na+].OP(=O)([O-])C(Sc1ccc(Cl)cc1)P(=O)(O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;[(4-chlorophenyl)sulfanyl-[hydroxy(oxido)phosphoryl]methyl]-hydroxyphosphinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.57 |
| Visa mer |