Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 18.75 pg/mL |
| Analyskänslighet | 18.75-1200 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produktlinje | Novus |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR. |
| Målarter | Mouse |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Visa mer |