missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TIM-3 Antibody (215008R) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB1529RD
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TIM-3 Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| TIM-3 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 215008R | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD366, FLJ14428, HAVcr-2, hepatitis A virus cellular receptor 2, kidney injury molecule-3, T cell immunoglobulin mucin 3, T cell immunoglobulin mucin-3, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM 3, Tim-3, TIM3 T-cell membrane protein 3, TIMD-3, TIMD3KIM-3 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TIM-3, Arg20-Ala193, Accession # Q8V1M0 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience | |
| 84868 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering