Läs mer
TIM-3 Antibody (344823R), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB2365RMFV500
5278.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18599499
  • 6170.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
TIM-3 Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
TIM-3
Monoclonal
mFluor Violet 500 SE
50mM Sodium Borate
Rat
0.1 mL
Cancer, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
84868
Store at 4C in the dark.
Flow Cytometry, CyTOF
344823R
Flow Cytometry, CyTOF-ready
CD366, FLJ14428, HAVcr-2, hepatitis A virus cellular receptor 2, kidney injury molecule-3, T cell immunoglobulin mucin 3, T cell immunoglobulin mucin-3, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM 3, Tim-3, TIM3 T-cell membrane protein 3, TIMD-3, TIMD3KIM-3
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TIM-3, Ser22-Arg200, Accession # Q8TDQ0.2
RUO
Primary
Human
IgG2a