Läs mer
TIM-4 Antibody (1018144), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB2826MFV500
4318.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18680140
  • 5330.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
TIM-4 Monoclonal antibody specifically detects TIM-4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
TIM-4
Monoclonal
mFluor Violet 500 SE
50mM Sodium Borate
Rat
0.1 mL
Cellular Signaling, Immunology
91937
Store at 4C in the dark.
Flow Cytometry, CyTOF
1018144
Flow Cytometry, CyTOF-ready
FLJ27515, SMUCKLER, T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, T-cell membrane protein 4, TIM4, TIM-4, TIMD-4
Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse TIM-4, Ala22-Thr279, Accession # Q6U7R4
RUO
Primary
Mouse
IgG2a