Läs mer
TIM-4 Antibody (921832R), Biotin, R&D Systems™
Produktkod. 18614853 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18614853 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18614853 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB2929RB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7267.98 SEK
    6306.30 SEK / 0.1ml
    Save 961.68 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TIM-4 Monoclonal specifically detects TIM-4 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TIM-4
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 921832R
Konjugera Biotin
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias FLJ27515, SMUCKLER, T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, T-cell membrane protein 4, TIM4, TIM-4, TIMD-4
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NSO-derived recombinant human TIM-4, Glu25-Leu315, Accession # Q96H15
Reningsmetod Protein A or G purified from cell culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cellular Signaling, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 91937
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus