Läs mer
Melford Timentin
Beskrivning
Timentin innehåller två antibiotika: ticarcillin (ett penicillin) och klavulanatkalium (en beta-laktamasinhibitor).
Ticarcillin hämmar bakteriecellväggsyntesen, stör integriteten hos bakteriecellväggen och leder till bakteriecellslys. Klavulanatkalium verkar genom att hämma betalaktamaser, enzymer som produceras av bakterier som kan inaktivera betalaktamantibiotika, såsom ticarcillin. Denna kombination är effektiv mot ett brett spektrum av bakterier, inklusive de som producerar betalaktamaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Timentin |
| CAS | 4697-14-7, 61177-45-5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | C15H14N2Na2O6S2/C8H8KNO5 |