Läs mer
Brannan™ Dual Timer and Clock
Tidsintervall:
23 hr. 59 min. 59 sec.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 23hr, 59min, 59s count down and up with memory function
- 12 or 24 hour clock display
- Stand, clip and magnetic fixing
- Dimensions: 72mm x 65mm x 27mm
- LCD size: 42mm x 20mm
- Supplied with 1 x AAA (LR03) battery
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dual Timer |
| Tidsintervall | 23 hr. 59 min. 59 sec. |
| Visa | Digital |
| Batterityp | AAA |
| Visa mått | 24 x 35 mm |
| Mått (L x B x H) | 68 x 53 x 14 mm |
| Längd (metrisk) | 68 mm |
| Bredd (metrisk) | 14 mm |
| Höjd (metrisk) | 53 mm |
| Vikt (metrisk) | 74 g |
| Visa mer |