Läs mer
Abnova™ TIMM9 Recombinant Protein
Produktkod. 16108362
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Produktkod. 16108362
Brand: Abnova™ H00026520P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH20213
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 26520
Molekylvikt (g/mol) 35.53
Namn TIMM9 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MAAQIPESDQIKQFKEFLGTYNKLTETCFLDCVKDFTTREVKPEETTCSEHCLQKYLKMTQRISMRFQEYHIQQNEALAAKAGLLGQPR
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias TIM9/TIM9A
Vanligt namn TIMM9
Gensymbol TIMM9
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution