Läs mer
Timolol Hemihydrate, Mikromol™
Beskrivning
Timolol Hemihydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Timolol Hemihydrate |
| CAS | 91524-16-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Timolol Hemihydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | 2 C13 H24 N4 O3 S . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (2S)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-2-propanol Hydrate (2:1), 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, hydrate (2:1), (S)-, 1,2,5-Thiadiazole, 2-propanol deriv., Betimol, Timolol Hemihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2C13H24N4O3S.H2O/c2*1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;/h2*10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1H2/t2*10-;/m00./s1 |
| LEDER | O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc3nsnc3N4CCOCC4 |
| IUPAC-namn | (2S)-1-(tert-butylamino)-3-[(4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propan-2-ol;hydrate |
| Visa mer |