Läs mer
Timonacic, MedChemExpress
Produktkod. 16448656
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16448656 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16448656 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1169
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Timonacic is used as an adjuvant in the treatment of acute and hepatic disorders. It has also been used for the treatment of some cases of cancer, through the induction of the reverse transformation.
Timonacic is used as an adjuvant in the treatment of acute and hepatic disorders. It has also been used for the treatment of some cases of cancer, through the induction of the reverse transformation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Timonacic
CAS 444-27-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H7NO2S
Kvantitet 100 mg
Synonym 1,3-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Löslighetsinformation DMSO : 6 mg/mL (45.06 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1NCSC1)O
Molekylvikt (g/mol) 133.17
Formel vikt 133.17
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death