Läs mer
Timonacic, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Timonacic |
| CAS | 444-27-9 |
| Molekylformel | C4 H7 N O2 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Thioproline, 4-Thiazolidinecarboxylic Acid, 1,3-Thiazolane-4-carboxylic Acid, 1,3-Thiazolidin-3-ium-4-carboxylate, 4-carboxythiazolidine, 1,3-Thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7) |
| LEDER | OC(=O)C1CSCN1 |
| IUPAC-namn | 1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.169 |
| Formel vikt | 133.02 |