Läs mer
Timosaponin A1, MedChemExpress
Produktkod. 16401758
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16401758 5 mg
1 options
Produktkod. 16401758 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN6079
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
MedChemExpress Timosaponin A1 is a coprostane type steroidal saponin isolated from Rhizoma Anemarrhenae.
Timosaponin A1 is a coprostane type steroidal saponin isolated from Rhizoma Anemarrhenae.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Timosaponin A1
CAS 68422-00-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H54O8
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (53.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER C[C@@]12[C@]3([H])[C@](O[C@]4(CC[C@H](C)CO4)[C@H]3C)([H])C[C@@]1([H])[C@@]5([H])[C@]([C@@]6([C@](C[C@@H](O[C@]7([H])O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)CO)CC6)([H])CC5)C)([H])CC2
Molekylvikt (g/mol) 578.78
Formel vikt 578.78
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid