Läs mer
Timosaponin AIII, MedChemExpress
Produktkod. 16473906
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473906 25 mg
16441518 5 mg
16409118 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16473906 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0810
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Timosaponin AIII could inhibit acetylcholinesterase (AChE) activity, with an IC50 of 35.4 μM.
Timosaponin AIII could inhibit acetylcholinesterase (AChE) activity, with an IC50 of 35.4 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Timosaponin AIII
CAS 41059-79-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C39H64O13
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (168.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@H](C)CO4)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC[C@@]5([H])[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC2
Molekylvikt (g/mol) 740.92
Formel vikt 740.92
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death