Läs mer
Timosaponin BII, MedChemExpress
Produktkod. 16451518
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16451518 5 mg
1 options
Produktkod. 16451518 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0812
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Timosaponin BII (Prototimosaponin A III) is a steroid saponin found in the rhizomes of Anemarrhena asphodeloides. Timosaponin BII has neuronal protective, anti-inflammatory and antioxidant activities.
Timosaponin BII (Prototimosaponin A III) is a steroid saponin found in the rhizomes of Anemarrhena asphodeloides. Timosaponin BII has neuronal protective, anti-inflammatory and antioxidant activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Timosaponin BII
CAS 136656-07-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C45H76O19
Kvantitet 5 mg
Synonym Prototimosaponin A III
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]1([C@]([C@@H]2C)([H])[C@](O[C@]2(O)CC[C@H](C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)([H])C4)[C@]4([H])[C@@](CC[C@@]5([H])[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC1
Molekylvikt (g/mol) 921.07
Formel vikt 921.07
Procent renhet 98.52%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration