Läs mer
Invitrogen™ Råtta TIMP-1-cellslysater ELISA Utrustning
Produktkod. 15475393
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475393 96 tester 1 uppsättning
17125939 5 x 96 tester Varje
18527904 10 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15475393 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer ERTIMP1CL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Råttvävnadshämmaren av Matrix MetalloProteinase 1-cellslysater (Rt TIMP-1) ELISA kvantifierar Rt TIMP-1 i råttcell- eller vävnadslysat. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Rt TIMP-1. Metodens princip Råttan TIMP-1 fastfas-sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
TIMP1 (metalloproteinashämmare 1) är en metalloproteinashämmare som fungerar genom att bilda en-till-en-komplex med målmetallproteinaser, såsom kollagenaser, och irreversibelt inaktiverar dem genom att binda till deras katalytiska zinkkofaktor. TIMP1 verkar på MMP1, MMP2, MMP3, MMP7, MMP8, MMP9, MMP10, MMP11, MMP12, MMP14 och MMP16. Det fungerar också som en tillväxtfaktor som reglerar celldifferentiering, migration och celldöd. TIMP1 aktiverar cellulära signalkaskader via CD63 och ITGB1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P30120
Analysintervall 4,1 till 3000 pg/ml
Analyskänslighet 4 pg/mL
Kalibreringsområde 4 pg/ml till 3000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Cytokiner& Receptorer
Provtyp Celllysater
Specificitet Antikroppsparet som tillhandahålls i detta kit känner igen TIMP-1 från råtta.
Tillräckligt för 96 analyser
Målarter Råtta
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 116510
Gensymbol Timp1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Celllysbuffert, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Onkologi
Provvolym Celllysat 20μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym TIMP-1, Timp
Mål TIMP1
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter