Läs mer
Invitrogen™ Mus TIMP1-Cell Lysate ELISA Utrustning
Beskrivning
Musvävnadshämmaren av Matrix MetalloProteins 1-cellslysat (Ms TIMP-1) ELISA kvantifierar Ms TIMP-1 i muscell- eller vävnadslysat. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms TIMP-1. Metodens princip Musen TIMP-1 solid-fas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | Clgi; Kollagenashämmare; kollagenashämmare 16C8 fibroblast; EG-1; embryogenin-1; EPA; EPO; erytroidpotentierande aktivitet; erytroid-förstärkande aktivitet; fibroblastkollagenashämmare; FLJ90373; HCl; LOC100009047; metalloproteinashämmare; metalloproteinashämmare 1; metalloproteinasvävnadshämmare; metalloproteinasvävnadshämmare 1; MMP-hämmare; RP1-230G1.3; TIMP; TIMP 1; TIMP metallopeptidashämmare 1; Timp1; TIMP-1; TIMP-1-protein; vävnadshämmare av matrismetalloproteinas-1; vävnadshämmare av metallopeptidas 1; vävnadshämmare av metalloproteinas; vävnadshämmare av metalloproteinas 1; vävnadshämmare av metalloproteinas 1 (erytroidpotentierande aktivitet, kollagenashämmare); vävnadshämmare av metalloproteinas-1; vävnadshämmare av metalloproteinaser; vävnadshämmare av metalloproteinaser 1; TPA-inducerat protein; TPA-S1 |
| Analysintervall | 1,37 till 1000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 3 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Celllysater |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 21857 |
| Gensymbol | TIMP1 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |