Läs mer
Invitrogen™ Mus TIMP1-Cell Lysate ELISA Utrustning
Beskrivning
TIMP1 (metalloproteinashämmare 1) är en metalloproteinashämmare som fungerar genom att bilda en-till-en-komplex med målmetallproteinaser, såsom kollagenaser, och irreversibelt inaktiverar dem genom att binda till deras katalytiska zinkkofaktor. TIMP1 verkar på MMP1, MMP2, MMP3, MMP7, MMP8, MMP9, MMP10, MMP11, MMP12, MMP14 och MMP16. Det fungerar också som en tillväxtfaktor som reglerar celldifferentiering, migration och celldöd. TIMP1 aktiverar cellulära signalkaskader via CD63 och ITGB1.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P12032 |
| Analysintervall | 1,37 till 1000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 3 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Celllysater, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 21857 |
| Gensymbol | TIMP1 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |