missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ Human TIMP1 Recombinant Protein

Produktkod. 11529051
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11529051

Brand: Invitrogen™ RP75733

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Recombinant Protein

This product contains a purified 184 amino acid fragment (aa24-207) corresponding to the mature TIMP-1 protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.

TIMP1 (metalloproteinase inhibitor 1) is a metalloproteinase inhibitor that functions by forms one-to-one complexes with target metallproteinases, such as collagenases, and irreversible inactivates them by binding to their catalytic zinc cofactor. TIMP1 acts on MMP1, MMP2, MMP3, MMP7, MMP8, MMP9, MMP10, MMP11, MMP12, MMP14, and MMP16. It also functions as a growth factor that regulates cell differenation, migration, and cell death. TIMP1 activates cellular signaling cascades via CD63 and ITGB1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer P01033
Koncentration 0.29 mg/mL
För användning med (applikation) Control, Western Blot
Formulering 25 mM sodium acetate with 50% glycerol and no preservative; pH 4.8
Gen-ID (Entrez) 7076
Molekylvikt (g/mol) 25.21 kDa
Namn Human TIMP1
pH-intervall 4.8
Kvantitet 10 μg
Källa E. Coli
Regulatorisk status RUO
Gene Alias CLGI; collagenase inhibitor; Collagenase inhibitor 16C8 fibroblast; EG-1; Embryogenin-1; EPA; EPO; erythroid potentiating activity; erythroid-potentiating activity; Fibroblast collagenase inhibitor; FLJ90373; HCI; Metalloproteinase inhibitor; metalloproteinase inhibitor 1; metalloproteinase tissue inhibitor; metalloproteinase tissue inhibitor 1; MMP inhibitor; RP1-230G1.3; Timp; TIMP 1; TIMP metallopeptidase inhibitor 1; TIMP1; TIMP-1; TIMP-1 protein; tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1; tissue inhibitor of metal proteinases; tissue inhibitor of metallopeptidase 1; tissue inhibitor of metalloproteinase; tissue inhibitor of metalloproteinase 1; tissue inhibitor of metalloproteinase 1 (erythroid potentiating activity, collagenase inhibitor); tissue inhibitor of metalloproteinase-1; tissue inhibitor of metalloproteinases; tissue inhibitor of metalloproteinases 1; TPA-induced protein; TPA-S1
Vanligt namn TIMP1
Gensymbol TIMP1
Konjugera Unconjugated
Art E. coli
Rekombinant Recombinant
Protein Tag His-tag
Sekvens Amino acids Cys24-Ala207 containing an N-terminal His-tag
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Uttryckssystem E. coli
Form Liquid
Protein subtyp Recombinant
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.