Läs mer
Tin, 99.5+%, Certified AR for Analysis, Metal, Granulated, Fisher Chemical
Produktkod. 10244640 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. 10244640
Brand: Fisher Chemical T/1640/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Silver
CAS 7440-31-5
Smältpunkt 231.9°C
Kokpunkt 2270°C
Kvantitet 250 g
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 1mmHg 1492
Form Solid
Molekylformel Sn
MDL-nummer MFCD00133862
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
InChI-nyckel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Sn]
IUPAC-namn tin
Molekylvikt (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Formel vikt 118.69g/mol