Läs mer
Tenn, 99,5 %, pulver, -100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3757553 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10308940
Brand: Thermo Scientific Acros 317811000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-31-5
Molekylformel Sn
Molekylvikt (g/mol) 118.71
MDL-nummer MFCD00133862
InChI-nyckel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-namn tenn
LEDER [Sn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin
Färg Grå
Namnnotering -100 mesh
Smältpunkt 231.9°C
Kokpunkt 2270.0°C
Densitet 7.3000g/mL
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99.5%
Form Pulver
Linjär formel Sn
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Merck Index 15, 9603
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids and hot potassium hydroxide, solutions
Formel vikt 118.69
Procent renhet 99.5%
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Tin, powder, -325 mesh
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.