Läs mer
Tin arsenide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7050271
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11343458
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036363.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39332-13-3
Molekylformel C8H10N4O2S
Molekylvikt (g/mol) 226.254
MDL-nummer MFCD00148646
InChI-nyckel OPKFIKAYNXEJQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, 3-9h-purin-6-ylthio, 3-9h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol, ncistruc1_000545, ncistruc2_000494, 1, 3-purin-6-ylthio, ax 3, 1, 3-1h-purin-6-ylthio, 6-2,3-dihydroxypropyl thiopurine, 3-9h-purin-6-ylthio-1,2-propanediol, 3-7h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol
PubChem CID 3579846
IUPAC-namn 3-(7H-purin-6-ylsulfanyl)propane-1,2-diol
LEDER C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)SCC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin arsenide
Fysisk form Pieces
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1557
Löslighetsinformation Insoluble in water. Slightly soluble in tin telluride
Formel vikt 193.61
Procent renhet 99.999%