Läs mer
Tennbis(trifluormetylsulfonyl)imid
Produktkod. 15482867
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482867 250 mg 250mg
15462867 1 g 1g
15472867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047142.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 4600096-08-6
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4600096-08-6
MDL-nummer MFCD28100488
Synonym Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Färg Vitt
Linjär formel [(CF3SO2)2N]2Sn
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 678.98
Fysisk form Solid
RUO– Endast forskningsanvändning