Läs mer
Tenn-ditriflat, TRC
Produktkod. 30449227
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30449227 50 mg
1 options
Produktkod. 30449227 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT44410350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin Ditriflate
CAS 62086-04-8
Molekylformel C2O6F6S2Sn
Kvantitet 50 mg
Synonym Tin(2+) Triflate, Tin(II) Triflate, Tin(II) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Tin(2+) Salt, Stannous Triflate, Stannous Trifluoromethanesulfonate, Stannous Trifluoromethylsulfonate, Tin Bis(trifluoromethanesulfonate)
InChI formel InChI=1S/2CHF3O3S.Sn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
LEDER [Sn+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn tenn(2+);trifluormetansulfonat
Molekylvikt (g/mol) 416.84
Formel vikt 417.8062