Läs mer
Stålfolie, 0,05 mm (0,002 tum) tjock, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15446255
Change view
Kvantitet:
50 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446255 50 x 100 mm Varje
1 options
Produktkod. 15446255 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038538.FY
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin foil
Namnnotering 0,05 mm tjock
CAS 7440-31-5
Kvantitet 50 x 100 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈1,8g/50x100mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Sn
MDL-nummer MFCD00133862
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
InChI-nyckel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Sn]
IUPAC-namn tenn
Molekylvikt (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Procent renhet 99.999%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.