Läs mer
Metallfolie, 0,18 mm (0,007 tum) tjock, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7058819
Kvantitet:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11410570
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043308.FI
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-31-5
Molekylformel Sn
Molekylvikt (g/mol) 118.71
MDL-nummer MFCD00133862
InChI-nyckel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-namn tenn
LEDER [Sn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin foil
Namnnotering 0.18mm (0.007 in.) thick
Kvantitet 50 x 50 mm
Odör Odorless
Vikt ≈3.3g/50x50mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.