Läs mer
Alnfolie, 2,0 mm tjock, Puratronic™ 99,9985 % (metallbas)
Produktkod. 11347097
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347097 25 x 25 mm 25mm
11385869 50 x 50 mm Varje
11357097 100 x 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011456.FF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Add to basket
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-31-5
Molekylformel Sn
Molekylvikt (g/mol) 118.71
MDL-nummer MFCD00133862
InChI-nyckel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-namn tenn
LEDER [Sn]
Specifications
Kemiskt namn eller material Tin foil
Namnnotering 2.0mm (0.08 in.) thick
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Odorless
Vikt ≈9.1g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.9985%
Kvalitet Puratronic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.