Läs mer
Tenn, kornig, 0,1–0,8 mm
Produktkod. 10348070 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10348070 500 g Glasflaska 500g
10125090 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10348070 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222575000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-31-5
Molekylformel Sn
Molekylvikt (g/mol) 118.71
MDL-nummer MFCD00133862
InChI-nyckel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-namn tenn
LEDER [Sn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin
Färg Grå
Namnnotering P.A.
Smältpunkt 231,9 °C
Kokpunkt 2270,0 °C
Densitet 7.3000g/mL
Kvantitet 500 g
Förpackning Glasflaska
Partikelstorlek 0,1 till 0,8 mm
Form Granulärt pulver
Linjär formel Sn
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Merck Index 15, 9603
Formel vikt 118.69
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.