Läs mer
Tenn(II)-2-etylhexanoat, 95 %
Produktkod. 11475637
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475637 25 g 25g
11485637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23612.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 301-10-0 | C16H30O4Sn | 405,122 g/mol
Tenn(II)2-etylhexanoat används som polymerisationsinitiator vid produktion av polymjölksyra. Det fungerar som en mellanprodukt och en katalysator för uretanskum, ett smörjmedel, tillsatsmedel och en stabilisator för transformatoroljor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tenn(II) 2-etylhexanoat används som polymerisationsinitiator vid polymjölksyraproduktion. Det fungerar som en mellanprodukt och en katalysator för uretanskum, ett smörjmedel, tillsatsmedel och en stabilisator för transformatoroljor.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 301-10-0
Molekylformel C16H30O4Sn
Molekylvikt (g/mol) 405.122
MDL-nummer MFCD00002676
InChI-nyckel KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
PubChem CID 9318
IUPAC-namn 2-etylhexanoat; tenn(2+)
LEDER CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) 2-ethylhexanoate
Densitet 1.251
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.494
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 405.11
Procent renhet 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tin(II) 2-ethylhexanoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tin(II) 2-ethylhexanoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.