Läs mer
Tin(II) 2-ethylhexanoate, tech.
Produktkod. 11333447
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333447 100 g 100g
11343447 500 g 500g
11323447 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11333447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018590.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 301-10-0 | C16H30O4Sn | 405.122 g/mol
Tenn(II)2-etylhexanoat används som polymerisationsinitiator vid produktion av polymjölksyra. Den fungerar som en mellanprodukt och en katalysator för uretanskum, smörjmedel, tillsatsmedel och stabilisatorer för transformatoroljor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 301-10-0
Molekylformel C16H30O4Sn
Molekylvikt (g/mol) 405.122
MDL-nummer MFCD00002676
InChI-nyckel KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
PubChem CID 9318
IUPAC-namn 2-etylhexanoat; tenn(2+)
LEDER CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) 2-ethylhexanoate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.251 g/mL
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.494
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 405.11
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.