Läs mer
Tin(II) Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin(II) Acetate |
| CAS | 638-39-1 |
| Molekylformel | C4 H6 O4 Sn |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acetic Acid Tin(2+) Salt, Tin Acetate (Sn(OAc)2), Stannous Acetate, Tin Acetate, Tin Acetate (Sn(MeCO2)2), Tin acetate (Sn(O2C2H3)2), Tin diacetate, Tin(II) Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H4O2.Sn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
| LEDER | CC(=O)O[Sn]OC(=O)C |
| IUPAC-namn | diacetyloxytin |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.8 |
| Formel vikt | 237.9288 |