Läs mer
Tin(II) bromide, 99.2%
Produktkod. 11375727
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375727 5 g 5g
11385727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043430.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10031-24-0 | SnBr2
Tenn(II)bromid verkar som en lewissyra. Det används för att framställa alkyltennföreningar och för spektrofotometrisk bestämning av iridium. Det är involverat i regioselektiva mono-företringar av vicinala dioler med diazoföreningar. Det fungerar som en katalysator för att producera hartsartade laktonhögpolymerer. Det fungerar som ett kraftfullt reduktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-24-0
Molekylformel SnBr2
MDL-nummer MFCD00011239
Synonym tin ii bromide, tin dibromide, stannous bromide, tin bromide snbr2, snbr2, acmc-1bp22
Tekniske data
Kokpunkt 623°C
Kemiskt namn eller material Tin(II) bromide
Smältpunkt 215°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.4%
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether,acetone,pyridine and dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 278.51
Densitet 5.12
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.