Läs mer
Tin(II) bromide, 99.2%
Descripción
Tenn(II)bromid verkar som en lewissyra. Det används för att framställa alkyltennföreningar och för spektrofotometrisk bestämning av iridium. Det är involverat i regioselektiva mono-företringar av vicinala dioler med diazoföreningar. Det fungerar som en katalysator för att producera hartsartade laktonhögpolymerer. Det fungerar som ett kraftfullt reduktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kokpunkt | 623°C |
| Kemiskt namn eller material | Tin(II) bromide |
| Smältpunkt | 215°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | 99.4% |
| Löslighetsinformation | Soluble in alcohol,ether,acetone,pyridine and dimethyl sulfoxide. |
| Formel vikt | 278.51 |
| Densitet | 5.12 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.