Läs mer
Tenn(II)klorid, 98 %, vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10572791 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
Produktkod. 10572791
Brand: Thermo Scientific Acros 196981000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-99-8
Molekylformel Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 189.61
MDL-nummer MFCD00011241
InChI-nyckel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Stannous chloride
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
LEDER [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Specifikationer
Kokpunkt 652.0°C
Kemiskt namn eller material Tin(II) chloride
Smältpunkt 246.0°C
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Fysisk form Fine Crystalline Powder or Flakes
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 97.5 to 102.5% (Iodimetry)
Linjär formel SnCl2
Fieser 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,521; 13,88; 15,138; 16,68; 17,334
Merck Index 15, 8910
Löslighetsinformation Solubility in water: in water: 2700g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in tartaric acid, alcohol, acetone, ether,, methyl acetate, methyl ethyl ketone and isobutyl, alcohol
IUPAC-namn diklortin
Formel vikt 189.6
Procent renhet 98%
Förpackning Glasflaska
Densitet 3.95, 3.9500g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tin(II) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.