Läs mer
Tin(II) chloride, anhydrous, 98%
Produktkod. 11493287
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493287 2500 g 2500g
11473287 100 g 100g
11483287 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16202.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
Tenn(II)klorid används i stor utsträckning som reduktionsmedel i organisk syntes, till exempel omvandling av kinoner till hydrokinoner, nitroaromater till aromatiska aminer och i Stephen-reduktion. Det kan användas för att reducera vissa metallsalter till metaller, plätering av tenn, analytisk testning av kvicksilverjoner, bildning av silverspeglar och metall-metallbindningar. Det används också för förtenning, som betningsmedel vid textilfärgning och som katalysator vid framställning av polymjölksyra. Vidare används den som en livsmedelstillsats, där den fungerar som en antioxidant och ett färgbevarande medel. Det kan användas vid kondensation av arylaldehyder med cyklohexan-1,3-dioner för att syntetisera xantener. Det katalyserar direkt omvandling av aldehyder till beta-ketoestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tenn(II)klorid används i stor utsträckning som reduktionsmedel i organisk syntes, till exempel omvandling av kinoner till hydrokinoner, nitroaromater till aromatiska aminer och i Stephen-reduktion. Det kan användas för att reducera vissa metallsalter till metaller, plätering av tenn, analytisk testning av kvicksilverjoner, bildning av silverspeglar och metall-metallbindningar. Det används också för förtenning, som betningsmedel vid textilfärgning och som katalysator vid framställning av polymjölksyra. Vidare används den som en livsmedelstillsats, där den fungerar som en antioxidant och ett färgbevarande medel. Det kan användas vid kondensation av arylaldehyder med cyklohexan-1,3-dioner för att syntetisera xantener. Det katalyserar direkt omvandling av aldehyder till beta-ketoestrar.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton, eter och tetrahydrofuran. Olösligt i xylen.
Noteringar
Tenn(II)klorid är mycket fritt lösligt i kallt vatten. Om volymen vatten ökar eller i varmt tillstånd hydrolyserar det och bildar ett olösligt hydroxidderivat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-99-8
Molekylformel Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 189.61
MDL-nummer MFCD00011241
InChI-nyckel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Stannous chloride, anhydrous
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
IUPAC-namn diklortin
LEDER [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Specifikationer
Kokpunkt 652°C
Kemiskt namn eller material Tin(II) chloride
Smältpunkt 247°C
Namnnotering anhydrous
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,8783
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,acetone,ether and tetrahydrofuran. Insoluble in xylene.
Formel vikt 189.62
Procent renhet 98%
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Densitet 3.95
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tin(II) chloride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Stannous chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.