Specifikationer
| Kokpunkt | 652°C |
| Smältpunkt | 246°C |
| CAS | 7772-99-8 |
| Färg | White |
| pH | 2 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | Cl2Sn |
| MDL-nummer | MFCD00011241 |
| InChI-nyckel | AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L |
| Visa mer |