Specifikationer
| Kokpunkt | 652.0°C |
| Kemiskt namn eller material | Tin(II) chloride dihydrate |
| Smältpunkt | 37.0°C to 38.0°C |
| Namnnotering | 97% |
| Färg | Vit eller färglös |
| Fysisk form | Adhering Crystalline Powder or Crystals |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | 96% min. (Iodimetry) |
| Linjär formel | SnCl2·2H2O |
| Fieser | 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,480; 13,298; 15,309; 16,68 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Tin(II) chloride dihydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.