Läs mer
Tenn(II)kloriddihydrat, 98%
Produktkod. 11422048
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422048 100 g 100g
11432048 500 g 500g
11442048 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14610.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10025-69-1 | Cl2Sn·2H2O
Tenn(II)klorid används som sensibiliseringsmedel vid framställning av glas och plast för metallisering. Det fungerar som ett kraftfullt reduktionsmedel. Andra användningsområden för tennklorid är galvaniseringsbad av tenn, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiska elaster, lödmedel, antioxidanter, garvmedel och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tenn(II)klorid används som sensibiliseringsmedel vid beredning av glas och plast för metallisering. Det fungerar som ett kraftfullt reduktionsmedel. Andra användningsområden för tennklorid är galvaniseringsbad av tenn, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiska elaster, lödmedel, antioxidanter, garvmedel och läkemedel.
Löslighet
Lösligt i utspädd och koncentrerad saltsyra, alkohol, etylacetat, isättika och natriumhydroxidlösning. Bryts ner i överskott av vatten.
Noter
Hygroskopisk och absorberar fukt eller vatten från luften. Inkompatibel med metaller, starka oxidationsmedel, starka baser och bromtrifluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-69-1
Molekylformel Cl2Sn·2H2O
MDL-nummer MFCD00149863
Synonym Tin (2+) dihydrate dichloride
IUPAC-namn Tenn (2 +) dihydratdiklorid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) chloride dihydrate
Smältpunkt 42 °C till 46 °C
Kvantitet 100 g
Känslighet Luftkänslig
Densitet 2.71
Linjär formel SnCl2·2H2O
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,8783
Löslighetsinformation Löslig i utspädd och koncentrerad saltsyra, alkohol, etylacetat, glacial ättiksyra och natriumhydroxidlösning. Bryts ner i överskottsvatten.
Formel vikt 225,65 (189,62 vattenfattig)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.