Läs mer
Tin(II) chloride dihydrate, 98%
Beskrivning
Tenn(II)klorid används som sensibiliseringsmedel vid framställning av glas och plast för metallisering. Det fungerar som ett kraftfullt reduktionsmedel. Andra användningsområden för tennklorid är galvaniseringsbad av tenn, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiska elaster, lödmedel, antioxidanter, garvmedel och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tenn(II)klorid används som sensibiliseringsmedel vid beredning av glas och plast för metallisering. Det fungerar som ett kraftfullt reduktionsmedel. Andra användningsområden för tennklorid är galvaniseringsbad av tenn, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiska elaster, lödmedel, antioxidanter, garvmedel och läkemedel.
Löslighet
Lösligt i utspädd och koncentrerad saltsyra, alkohol, etylacetat, isättika och natriumhydroxidlösning. Bryts ner i överskott av vatten.
Noter
Hygroskopisk och absorberar fukt eller vatten från luften. Inkompatibel med metaller, starka oxidationsmedel, starka baser och bromtrifluorid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin(II) chloride dihydrate |
| Smältpunkt | 42°C to 46°C |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | SnCl2·2H2O |
| UN-nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,8783 |
| Löslighetsinformation | Soluble in dilute and concentrated hydrochloric acid,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and sodium hydroxide solution. Decomposes in excess water. |
| Formel vikt | 225.65 (189.62 Anhydrous) |
| Procent renhet | 98% |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.