Läs mer
Tenn(II)kloriddihydrat, 98%
Beskrivning
Tenn(II)klorid används som sensibiliseringsmedel vid framställning av glas och plast för metallisering. Det fungerar som ett kraftfullt reduktionsmedel. Andra användningsområden för tennklorid är galvaniseringsbad av tenn, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiska elaster, lödmedel, antioxidanter, garvmedel och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tenn(II)klorid används som sensibiliseringsmedel vid beredning av glas och plast för metallisering. Det fungerar som ett kraftfullt reduktionsmedel. Andra användningsområden för tennklorid är galvaniseringsbad av tenn, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiska elaster, lödmedel, antioxidanter, garvmedel och läkemedel.
Löslighet
Lösligt i utspädd och koncentrerad saltsyra, alkohol, etylacetat, isättika och natriumhydroxidlösning. Bryts ner i överskott av vatten.
Noter
Hygroskopisk och absorberar fukt eller vatten från luften. Inkompatibel med metaller, starka oxidationsmedel, starka baser och bromtrifluorid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin(II) chloride dihydrate |
| Smältpunkt | 42 °C till 46 °C |
| Kvantitet | 2500 g |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Densitet | 2.71 |
| Linjär formel | SnCl2·2H2O |
| UN-nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,8783 |
| Löslighetsinformation | Löslig i utspädd och koncentrerad saltsyra, alkohol, etylacetat, glacial ättiksyra och natriumhydroxidlösning. Bryts ner i överskottsvatten. |
| Formel vikt | 225,65 (189,62 vattenfattig) |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.