Läs mer
Tenn(II)kloriddihydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10675312 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10675312 100 g 100g
10675502 250 g -
10060460 500 g 500g
10538830 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10675312 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/1654/48
Request Bulk or Custom Format
Cl2Sn.2H2O, CAS-nummer-10025-69-1, 500 g, 652 grader C, färglös, 225,63 g/mol, 37 grader C, 149863, pulverburk av plast, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-69-1
Molekylformel Cl2Sn·2H2O
MDL-nummer 149863
Specifikationer
Kokpunkt 652°C
Smältpunkt 37°C
Färg Färglös
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 225.63g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Stannous chloride dihydrate, Stannous chloride